4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52981-10G OR52981-1G OR52981-5G
APOSOR52981-10GEA 290 EUR InStock
APOSOR52981-10G APOSOR52981-1G APOSOR52981-5G
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Formule: C₈H₁₀N₄
MW: 162,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00124667
Numéro CAS: 41601-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité