Cyclopropanecarboxylate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5300-25G OR5300-100G OR5300-500G
APOSOR5300-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5300-25G APOSOR5300-100G APOSOR5300-500G
Cyclopropanecarboxylate d'éthyle 98%
Cyclopropanecarboxylate d'éthyle
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,15 g/mol
Point d'ébullition: 133…134 °C
Densité: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001282
Numéro CAS: 4606-07-9
EINECS: 225-010-4
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité