1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR53023-10G OR53023-1G OR53023-5G
APOSOR53023-10GEA 256 EUR InStock
APOSOR53023-10G APOSOR53023-1G APOSOR53023-5G
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Formule: C₁₄H₁₃N₃
MW: 223,28 g/mol
Point de fusion: 147…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01719807
Numéro CAS: 23856-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité