5-Bromo-8-quinoléinol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromoquinolin-8-ol
OR53034-10G OR53034-25G OR53034-5G
APOSOR53034-10GEA 201 EUR InStock
APOSOR53034-10G APOSOR53034-25G APOSOR53034-5G
5-Bromo-8-quinoléinol 95%
5-Bromo-8-quinoléinol
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457011
Numéro CAS: 1198-14-7
EINECS: 214-829-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité