Malonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5304-100G OR5304-500G
APOSOR5304-100GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR5304-100G APOSOR5304-500G
Malonamide 98%
Malonamide
Reagent for fluorimetric determination of reducing carbohydrates: Anal. Chim. Acta, 108, 421 (1979).
Formule: C₃H₆N₂O₂
MW: 102,09 g/mol
Point de fusion: 172…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008034
Numéro CAS: 108-13-4
EINECS: 203-553-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité