3-Hydroxybenzoate de méthyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
OR5305-1KG OR5305-250G OR5305-500G
APOSOR5305-1KGEA 290 EUR InStock
APOSOR5305-1KG APOSOR5305-250G APOSOR5305-500G
3-Hydroxybenzoate de méthyle 99%
3-Hydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 280…281 °C/708mmHg
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002295
Numéro CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité