Pyruvaldéhyde 35% en solution aqueuse
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR53061-500GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR53061-500G APOSOR53061-1KG APOSOR53061-100G
Pyruvaldéhyde 35% en solution aqueuse
Pyruvaldéhyde
Formule: C₃H₄O₂
MW: 72,06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006960
Numéro CAS: 78-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité