Indoline-2,3-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Indole-2,3-dione
APOSOR53066-500GEA 114 EUR InStock
APOSOR53066-500G APOSOR53066-100G APOSOR53066-2.5KG
Indoline-2,3-dione 98%
Indoline-2,3-dione
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point de fusion: 199…200 °C
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005718
Numéro CAS: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité