4-Amino-N,N-diméthylaniline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethylbenzene-p-diamine, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
OR5307-250G OR5307-50G
APOSOR5307-250GEA 325 EUR InStock
APOSOR5307-250G APOSOR5307-50G
4-Amino-N,N-diméthylaniline 96%
4-Amino-N,N-diméthylaniline
Redox indicator.
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007860
Numéro CAS: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité