3-Hydroxybenzohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxybenzoic hydrazide, 3-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-Hydroxybenzohydrazide, 3-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide
OR53082-1G OR53082-25G OR53082-5G
APOSOR53082-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR53082-1G APOSOR53082-25G APOSOR53082-5G
3-Hydroxybenzohydrazide
3-Hydroxybenzohydrazide
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014759
Numéro CAS: 5818-06-4
EINECS: 227-389-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité