Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl p-methoxyhydrocinnamate, Methyl 3-(4-methoxyphenyl)propanoate
OR53092-1G OR53092-5G
APOSOR53092-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR53092-1G APOSOR53092-5G
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01923356
Numéro CAS: 15823-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité