5-Nitrobenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR53095-25GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR53095-25G APOSOR53095-100G
5-Nitrobenzimidazole
5-Nitrobenzimidazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Point de fusion: 207…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005604
Numéro CAS: 94-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité