1,6-Dibromopyrene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR53108-25G OR53108-5G
APOSOR53108-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR53108-25G APOSOR53108-5G
1,6-Dibromopyrene 98%
1,6-Dibromopyrene
Formule: C₁₆H₈Br₂
MW: 360,05 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09263746
Numéro CAS: 27973-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité