2,7-Dibromo-9,10-phénanthrènedione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR53109-25G
APOSOR53109-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR53109-25G
2,7-Dibromo-9,10-phénanthrènedione
2,7-Dibromo-9,10-phénanthrènedione
Formule: C₁₄H₆Br₂O₂
MW: 366,01 g/mol
Point de fusion: 331 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03931078
Numéro CAS: 84405-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité