Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Quaterphényle

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1':4',1'':4'',1'''-Quaterphenyl

OR53114-1G OR53114-25G OR53114-5G
APOSOR53114-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR53114-1G APOSOR53114-25G APOSOR53114-5G
p-Quaterphényle
p-Quaterphényle


Formule: C₂₄H₁₈
MW: 306,41 g/mol
Point d'ébullition: 428 °C/18mmHg
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003062
Numéro CAS: 135-70-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité