Acétate de propyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5312-1G OR5312-5G
APOSOR5312-1GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR5312-1G APOSOR5312-5G
Acétate de propyle 99%
Acétate de propyle
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 99…102 °C
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0.887 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009372
Numéro CAS: 109-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité