Orthobenzoate de triéthyle 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: alpha,alpha,alpha-Triethoxytoluene, (Triethoxymethyl)benzene, Orthobenzoic acid triethyl ester
OR53122-100G OR53122-500G
APOSOR53122-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR53122-100G APOSOR53122-500G
Orthobenzoate de triéthyle 95+%
Orthobenzoate de triéthyle
Formule: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224,3 g/mol
Point d'ébullition: 239…241 °C
Densité: 0.991 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009222
Numéro CAS: 1663-61-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité