(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 4-Bromo-2-pyridinemethanol, (4-Bromopyridin-2-yl)methanol
OR53132-5G
APOSOR53132-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR53132-5G
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Point de fusion: 49…54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09800557
Numéro CAS: 131747-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité