Acétate de phényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5316-100G OR5316-250G OR5316-1KG
APOSOR5316-100GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR5316-100G APOSOR5316-250G APOSOR5316-1KG
Acétate de phényle 97%
Acétate de phényle
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 196 °C
Densité: 1.075 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008699
Numéro CAS: 122-79-2
EINECS: 204-575-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité