Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR53168-1G OR53168-5G
APOSOR53168-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR53168-1G APOSOR53168-5G
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formule: C₅H₇N₃O₃
MW: 157,13 g/mol
Point de fusion: 200…205 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425200
Numéro CAS: 4970-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité