3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR53172-100G
APOSOR53172-100GEA 314 EUR InStock
APOSOR53172-100G
3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide
3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide
Formule: C₆H₁₄NO₅P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00468093
Numéro CAS: 20120-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité