1-Décanethiol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: n-Decanethiol, 1-Mercaptodecane, n-Decyl mercaptan
OR5323-100ML OR5323-2.5L OR5323-500ML
APOSOR5323-100MLEA 34.8 EUR InStock
APOSOR5323-100ML APOSOR5323-2.5L APOSOR5323-500ML
1-Décanethiol 96%
1-Décanethiol
Formule: C₁₀H₂₂S
MW: 174,35 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C/13mmHg
Point de fusion: –26 °C
Densité: 0.843 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004884
Numéro CAS: 143-10-2
EINECS: 205-584-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité