2,5-Diméthylindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR5331-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR5331-1G APOSOR5331-25G APOSOR5331-5G
2,5-Diméthylindole
2,5-Diméthylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Point de fusion: 113…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005621
Numéro CAS: 1196-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité