Acide 2,4,6-trichlorobenzoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-TBA
OR5333-100G OR5333-250G OR5333-25G OR5333-500G
APOSOR5333-100GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR5333-100G APOSOR5333-250G APOSOR5333-25G APOSOR5333-500G
Acide 2,4,6-trichlorobenzoïque 99%
Acide 2,4,6-trichlorobenzoïque
Formule: C₇H₃Cl₃O₂
MW: 225,46 g/mol
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060699
Numéro CAS: 50-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité