2-Mercaptothiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5341-5GEA 161 EUR InStock
APOSOR5341-5G APOSOR5341-1G
2-Mercaptothiazole 97%
2-Mercaptothiazole
Formule: C₃H₃NS₂
MW: 117,19 g/mol
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022449
Numéro CAS: 82358-09-6
EINECS: 423-680-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité