Acide o-anisique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxybenzoic acid
OR5344-10KG OR5344-1KG OR5344-5KG
APOSOR5344-10KGEA 754 EUR InStock
APOSOR5344-10KG APOSOR5344-1KG APOSOR5344-5KG
Acide o-anisique 98%
Acide o-anisique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002431
Numéro CAS: 579-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité