3,4-Dibromobenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5345-5GEA 156 EUR InStock
APOSOR5345-5G APOSOR5345-25G APOSOR5345-1G
3,4-Dibromobenzaldéhyde 99%
3,4-Dibromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Br₂O
MW: 263,92 g/mol
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236033
Numéro CAS: 74003-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité