Acide 3-hydroxybenzoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: m-Hydroxybenzoic Acid
OR5349-100G OR5349-500G OR5349-1KG
APOSOR5349-100GEA 11.8 EUR InStock
APOSOR5349-100G APOSOR5349-500G APOSOR5349-1KG
Acide 3-hydroxybenzoïque 99%
Acide 3-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point de fusion: 200…203 °C
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002506
Numéro CAS: 99-06-9
EINECS: 202-726-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité