4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR5354-100G OR5354-25G OR5354-5G
APOSOR5354-100GEA 108 EUR InStock
APOSOR5354-100G APOSOR5354-25G APOSOR5354-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Point de fusion: 197…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632203
Numéro CAS: 99768-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité