Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5360-100G OR5360-25G
APOSOR5360-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR5360-100G APOSOR5360-25G
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle 98+%
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₅H₂₃ClO₂S
MW: 302,87 g/mol
Point de fusion: 94…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007433
Numéro CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité