3,5-Dichloropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5363-100G OR5363-25G
APOSOR5363-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR5363-100G APOSOR5363-25G
3,5-Dichloropyridine 98%
3,5-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006376
Numéro CAS: 2457-47-8
EINECS: 219-537-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité