(Phenylsulphonyl)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5366-1G OR5366-25G OR5366-5G
APOSOR5366-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR5366-1G APOSOR5366-25G APOSOR5366-5G
(Phenylsulphonyl)acetic acid 98%
(Phenylsulphonyl)acetic acid
Formule: C₈H₈O₄S
Point de fusion: 109…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025042
Numéro CAS: 3959-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité