2-Cyanoéthyle n,n,n',n'-tétraisopropylphosphorodiamidoite 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
OR5367-5G OR5367-10G OR5367-1G
APOSOR5367-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR5367-5G APOSOR5367-10G APOSOR5367-1G
2-Cyanoéthyle n,n,n',n'-tétraisopropylphosphorodiamidoite 95+%
2-Cyanoéthyle n,n,n',n'-tétraisopropylphosphorodiamidoite
Formule: C₁₅H₃₂N₃OP
MW: 301,41 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C/0.5mmHg
Densité: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012213
Numéro CAS: 102691-36-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité