2-Amino-1,3-propanediol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5368-100G OR5368-25G OR5368-500G
APOSOR5368-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR5368-100G APOSOR5368-25G APOSOR5368-500G
2-Amino-1,3-propanediol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Formule: C₃H₉NO₂
Point d'ébullition: 128 °C/0.8mmHg
Point de fusion: 52…56 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051487
Numéro CAS: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité