Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5376-100G OR5376-25G OR5376-500G
APOSOR5376-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR5376-100G APOSOR5376-25G APOSOR5376-500G
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221,62 g/mol
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007430
Numéro CAS: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité