Chlorure de 5-chlorothiophène-2-sulfonyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5379-25G OR5379-5G
APOSOR5379-25GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR5379-25G APOSOR5379-5G
Chlorure de 5-chlorothiophène-2-sulfonyle 95%
Chlorure de 5-chlorothiophène-2-sulfonyle
Formule: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Point d'ébullition: 112…117 °C/15mmHg
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 1.623 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051667
Numéro CAS: 2766-74-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité