Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5381-100G OR5381-25G OR5381-5G
APOSOR5381-100GEA 198 EUR InStock
APOSOR5381-100G APOSOR5381-25G APOSOR5381-5G
Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Point de fusion: 57…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051844
Numéro CAS: 82417-45-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité