Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5383-5G OR5383-100G OR5383-25G
APOSOR5383-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5383-5G APOSOR5383-100G APOSOR5383-25G
Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Point de fusion: 51…56 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052311
Numéro CAS: 6579-54-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité