1,2,4-Trihydroxybenzène 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR5390-100GEA 166 EUR InStock
APOSOR5390-100G
1,2,4-Trihydroxybenzène 95+%
1,2,4-Trihydroxybenzène
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 140 °C (subl.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002198
Numéro CAS: 533-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité