1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
OR5394-100G OR5394-1KG OR5394-250G
APOSOR5394-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR5394-100G APOSOR5394-1KG APOSOR5394-250G
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Point d'ébullition: 95…98 °C/7.5mmHg
Densité: 1.005 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005554
Numéro CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité