1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine-4-carbonitrile hydrochloride
OR5395-100G OR5395-25G OR5395-5G
APOSOR5395-100GEA 372 EUR InStock
APOSOR5395-100G APOSOR5395-25G APOSOR5395-5G
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₇ClN₂O
Point de fusion: 176 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012836
Numéro CAS: 71617-20-4
EINECS: 275-713-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité