2-Bromophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5397-100G OR5397-25G OR5397-500G
APOSOR5397-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR5397-100G APOSOR5397-25G APOSOR5397-500G
2-Bromophénol 98%
2-Bromophénol
Formule: C₆H₅BrO
MW: 173,01 g/mol
Point d'ébullition: 194…195 °C
Point de fusion: 44380 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002146
Numéro CAS: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité