1,12-Dibromododécane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5398-100G OR5398-25G OR5398-5G
APOSOR5398-100GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR5398-100G APOSOR5398-25G APOSOR5398-5G
1,12-Dibromododécane 98%
1,12-Dibromododécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 328,13 g/mol
Point d'ébullition: 214…216 °C/15mmHg
Point de fusion: 37…42 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000226
Numéro CAS: 3344-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité