1-Boc-4-hydroxypiperidine 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5404-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR5404-25G APOSOR5404-100G APOSOR5404-500G
1-Boc-4-hydroxypiperidine 98+%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075174
Numéro CAS: 109384-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité