3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5406-1G OR5406-250MG OR5406-5G
APOSOR5406-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR5406-1G APOSOR5406-250MG APOSOR5406-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03410257
Numéro CAS: 242459-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité