1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
OR5410-25G OR5410-100G
APOSOR5410-25GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR5410-25G APOSOR5410-100G
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,3 g/mol
Point de fusion: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076999
Numéro CAS: 84358-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité