3-Biphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5411-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5411-5G APOSOR5411-1G APOSOR5411-25G
3-Biphenylboronic acid
3-Biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Point de fusion: 206…211 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318102
Numéro CAS: 5122-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité