Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5415-100G OR5415-25G
APOSOR5415-100GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR5415-100G APOSOR5415-25G
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Formule: C₃H₉NO₃S
MW: 139,17 g/mol
Point de fusion: 232 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012421
Numéro CAS: 3162-58-1
EINECS: 221-614-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité