Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Valéraldéhyde 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Aldéhyde valérique

APOSOR5422-100GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR5422-100G
Valéraldéhyde 97%
Valéraldéhyde


Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007026
Numéro CAS: 110-62-3
ONU: 2058
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité