3-Iodophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5426-25G OR5426-100G OR5426-5G OR5426-1G
APOSOR5426-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR5426-25G APOSOR5426-100G APOSOR5426-5G APOSOR5426-1G
3-Iodophénol 97%
3-Iodophénol
Formule: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C/97.5mmHg
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002261
Numéro CAS: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité